주요 문서
XX42P0B68
Millipore
Standard Manifold Bottom
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151800
eCl@ss:
32031690
material
acrylic
제조업체/상표
Pellicon®
파라미터
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
높이
25.4 cm (10 in.)
길이
27.9 cm
너비
19 cm
중량
24 kg
법적 정보
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany