주요 문서
XX1004707
Millipore
1L Funnel, 47 mm, ground glass seal
Accessories for filter holders for sample preparation.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104909
eCl@ss:
32031613
material
borosilicate glass
직경
47 mm
깔대기 용량
1 L
응용 분야
filtration
배송 상태
ambient
일반 설명
REMOVE FROM SCOPE
애플리케이션
Accessories for filter holders for sample preparation.