주요 문서
UFC40LG25
Millipore
Ultrafree® Centrifugal Filter, 2 mL Sample Volume
pore size 0.22 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
동의어(들):
Centrifuge filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
무균
non-sterile
특징
holdup volume 10 μL
제조업체/상표
Ultrafree®
파라미터
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
기술
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
길이
77 mm
직경
16.3 mm
여과 면적
0.8 cm2
작업 용적
5 mL
공극 크기
0.22 μm pore size
응용 분야
sample preparation
배송 상태
ambient
일반 설명
Ultrafree®-CL Centrifugal Filter is a single-use, disposable filter used for removing particulates from aqueous biological solutions.
Filter Type: Microfiltration
애플리케이션
0.22 µm pore size, hydrophilic PTFE, 2 mL volume, non-sterile
Fixed-angle rotor (15 mL) w/maximum 5,000 x g
물리적 형태
Color Code: Yellow
법적 정보
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany