주요 문서
UFC30DV00
Millipore
Ultrafree® Centrifugal Filter, 0.5 mL Sample Volume
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
동의어(들):
Centrifuge filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Quality Level
무균
non-sterile
특징
holdup volume 5 μL
제조업체/상표
Ultrafree®
파라미터
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
기술
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
길이
45 mm
직경
10.6 mm
여과 면적
0.2 cm2
작업 용적
0.5 mL
Matrix
Durapore®
공극 크기
0.65 μm pore size
응용 분야
sample preparation
배송 상태
ambient
일반 설명
Filter Code: DVPP
Filter Type: Microfiltration
애플리케이션
0.65 µm pore size, hydrophilic PVDF, 0.5 mL volume, non-sterile
Fixed-angle microfuge rotor w/maximum 12,000 x g
물리적 형태
Color Code: Purple
법적 정보
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany