주요 문서
SCR028RF
Sigma-Aldrich
Mesenchymal Stem Cell Osteogenesis Kit (2-8C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable