Key Documents
SAU0200L41DP5
Millipore
Mobius® Silver Drum Assembly
200L Standard PureFlex Drum Assembly
동의어(들):
Mobius®, Silver, 200 L Standard PureFlex Drum Assembly
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
PureFlex container
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® Single Use
Mobius®
파라미터
200 L sample volume
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany