주요 문서
PXB050A50
Millipore
Pellicon® XL Cassette with Biomax® Membrane
filtration area 50 cm2, NMWCO 50 kDa
동의어(들):
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 50 kDa 0.005 m2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104903
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
Quality Level
특징
holdup volume 3.2 mL
제조업체/상표
Pellicon®
파라미터
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
기술
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
길이
18.8 cm (7.4 in.)
너비
3 cm (1.2 in.)
여과 면적
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
중량 추출물
≤7.5 mg/device
기질
Biomax®
공극 크기
50 kDa NMWCO
pH
1 –14
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Type A screen (tight screen)
분석 메모
Gravimetric Extractables: after a water flush
법적 정보
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany