주요 문서
PX1980
Supelco
Pumice Stone
size <400 mesh
동의어(들):
Pumice Stone, Pumice
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
11111610
Grade
for elemental analysis
Quality Level
형태
powder
크기
<400 mesh
pH
7.5- 8.0
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
InChI
1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3
InChI key
CIWBQSYVNNPZIQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
< 400 Mesh
애플리케이션
<400 Mesh
분석 메모
Description: Fine gray powder
Mesh size (<140): 75% min
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable