문서
PLCHK100205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high recovery purification
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32161003
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
Quality Level
여과 면적
20 cm2
멤브레인 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
기질
Ultracel®
공극 크기
100 kDa NMWCO
응용 분야
industrial qc (particle separation)
배송 상태
ambient
일반 설명
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PLCHK
법적 정보
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable