주요 문서
P2VVPPC01
Millipore
Pellicon® 2 Mini Filter Module
filtration area 0.1 m2, pore size 0.1 μm
동의어(들):
Pellicon® 2 Mini Filter Module VVPP 0.1 μm C 0.1 m2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031623
material
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Quality Level
제조업체/상표
Pellicon®
파라미터
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
기술
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
높이
1.5 cm (0.6 in.)
길이
21 cm (8.3 in.)
너비
5.6 cm (2.2 in.)
여과 면적
0.1 m2
멤브레인 공칭 영역
0.1 m2
중량 추출물
≤1500 mg/m2
Matrix
Durapore®
공극 크기
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
pH
2-11
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Device Configuration: Mini Cassette
Filter Code: VVPP
Filter Type: Microfiltration
특징 및 장점
Type C screen (coarse screen)
기타 정보
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Prefiltration Rquirements: 100 µm
분석 메모
Gravimetric Extractables: after a water flush
법적 정보
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2