주요 문서
MSNUPSD50
Millipore
Multiscreen HTS Filter Plate, Plasmid
Plasmid Plate
동의어(들):
Montage Plasmid Miniprep
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
material
polystyrene
Quality Level
무균
non-sterile
제조업체/상표
MultiScreen®
파라미터
50-250 μL sample volume (per well)
기술
DNA purification: suitable
플레이트 크기
96 wells
공극 크기
pore sizeproprietary
배송 상태
ambient
애플리케이션
Research Category
Nucleic acid
물리적 형태
Color Code: Clear
기타 정보
Automation Compatible: Yes
법적 정보
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany