주요 문서
MIX0050LB05
Millipore
Mobius® 50L Mixer Bag Assembly
Bronze Mobius® 50L mixer bag
동의어(들):
Mobius® 50 L mixer bag assy, Bronze
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
Quality Level
제품 라인
Mobius®
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany