주요 문서
MIX0010LLIN
Millipore
Mobius® Mixer Liner
Bronze Mobius® 10L mixer liner
동의어(들):
Mobius® 10 L mixer liner, Bronze
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
Quality Level
제품 라인
Mobius®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany