Merck
MFSL06SH3
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 60
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
material
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
무균
sterile; irradiated
제품 라인
Millipak® Final Fill 60
특징
hydrophilic
기술
prefiltration: suitable
기질
Durapore®
공극 크기
5.0 μm pore size
피팅
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany