Key Documents
MABX4030
Sigma-Aldrich
Anti-human fatty acid binding protein (FABP) clone 30
clone 30, from mouse
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
30, monoclonal
종 반응성
human
기술
ELISA: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... FABP1(2168)
일반 설명
Antibody recognizes Fatty Acid Binding Protein (FABP). FABP is a cytoplasmic protein involved in fatty acid metabolism. Measurement of heart type FABP levels in the blood can be used to assist in the diagnosis of certain cardiac conditions
애플리케이션
Confirmed matched pairing. Capture Antibody MABX4028-1KC; Detector Antibody MABX4030-1KC
Detect FABP using this mouse monoclonal Anti-human fatty acid binding protein (FABP) clone 30 Antibody, Cat. No. MABX4030-1KC, validated for use in and Western Blotting and ELISA.
물리적 형태
Format: Purified
기타 정보
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2