MABF512
Anti-CD11b Antibody (human/mouse), APC-Cy7, clone M1/70
clone M1/70, 0.2 mg/mL, from rat
동의어(들):
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
APC-Cy7
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
M1/70, monoclonal
종 반응성
mouse, human
포장
antibody small pack of 25 μg
농도
0.2 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
동형
IgG2bκ
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ITGAM(3684)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
Inflammation & Immunology
품질
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg of this antibody detected CD11b in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable