MABF155D
Anti-CD44, (human/mouse), FITC, clone IM7 Antibody
clone IM7, from rat, FITC conjugate
동의어(들):
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III (ECMR-III), GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24 (Ly-24), Phagocytic glycoprotein 1 (PGP-1), Phagocytic glycoprotein I (PGP-I), CD44
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
FITC conjugate
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
IM7, monoclonal
종 반응성
mouse, human
포장
antibody small pack of 25 μg
기술
flow cytometry: suitable
동형
IgG2bκ
UniProt 수납 번호
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
품질
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
물리적 형태
저장 및 안정성
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable