MABC663
Anti-TICAM1 Antibody, clone 3D5.1
clone 3D5.1, from mouse
동의어(들):
TICAM1, TIR domain-containing adapter molecule 1, TICAM-1, Proline-rich, vinculin and TIR domain-containing protein B, Putative NF-kappa-B-activating protein 502H, Toll-interleukin-1 receptor domain-containing adapter protein inducing interferon beta, My
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3D5.1, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TICAM1(148022)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunocytochemistry Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected TICAM1 in HeLa and A431 cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
품질
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TICAM1 in 10 µg of Raji cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable