주요 문서
MAB1535
Sigma-Aldrich
Anti-Hexokinase Type III Antibody, clone C7C3
ascites fluid, clone C7C3, Chemicon®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
C7C3, monoclonal
종 반응성
rat
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunocytochemistry: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rat ... Hk1(25058)
특이성
Recognizes Type III hexokinase. No cross-reactivity with Type I or Type II isozymes.
면역원
Rat Type III hexokinase.
애플리케이션
Anti-Hexokinase Type III Antibody, clone C7C3 detects level of Hexokinase Type III & has been published & validated for use in IC.
Immunohistochemical localization of Type III hexokinase: 1:50.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
Localization of the type III isozyme of hexokinase at the nuclear periphery.
Preller, A and Wilson, J E
Archives of Biochemistry and Biophysics, 294, 482-492 (1992)