MAB13170
Anti-Cav1.2 calcium channel Antibody, clone L57/46
clone L57/46, from mouse
동의어(들):
calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit1, voltage-gated calcium channel alpha subunit Cav1.2, calcium channel, L type, alpha 1 polypeptide, isoform 1, cardic muscle, calcium channel, cardic dihydropyridine-sensitive, alpha-1 subunit,
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
L57/46, monoclonal
종 반응성
mouse, human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rabbit (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CACNA1C(775)
rabbit ... Cacna1C(100101555)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
품질
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Cav1.2 calcium channel on 10 µg of mouse brain tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Mouse brain tissue lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable