주요 문서
M0PMNTKIT
Milli-Q
Wall Mounting Bracket
Saves lab bench space
동의어(들):
Opticap® Wall Mounting Bracket
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC 입력
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
무균
0.22 μm filtered
포장
pkg of 1 unit
제조업체/상표
Opticap®
파라미터
>5 L/min flow rate at 2 bar
28 kg operating weight
5 °C temp. range (35 °C)
저항도
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
높이 × 너비 × 깊이
585 mm × 268 mm × 426 mm
불순물
<10 cfu/mL Bacteria level
총유기탄소(TOC) 잔류물
<500 ppb
공극 크기
0.22 μm pore size
전도도
100-2000 μS/cm at 25 °C
호환성
for use with AFS®
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Wall mounting bracket enables easy installation of an Opticap® onto the wall, freeing your bench for crucial research work.
애플리케이션
For use with AFS® and AFS® E Water Purification Systems.
법적 정보
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13