주요 문서
LCWP14250
Millipore
PTFE Membrane Filter, 10.0 μm Pore Size
Mitex, filter diam. 142 mm, hydrophobic
동의어(들):
Mitex Membrane Filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
특징
hydrophobic
제조업체/상표
Millipore
Mitex
파라미터
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
직경
142 mm
필터 직경
142 mm
두께
130 μm
Matrix
Mitex
공극 크기
10.0 μm pore size
60 % porosity
버블 포인트(bubble point)
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
  • Clarifying propellants
  • Isolating RNA
  • Air monitoring
법적 정보
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany