주요 문서
KZZZA04TH3
Millipore
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
material
polyester support
polypropylene housing
Quality Level
무균
non-sterile
멸균 적합성
autoclavable compatible
제품 라인
Opticap® XL 4
특징
hydrophilic
길이
7.7 in.
너비
3.3 in.
여과 면적
0 m2
Matrix
No Media
피팅
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany