material
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Quality Level
규정 준수
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
무균
non-sterile
멸균 적합성
autoclavable compatible
제품 라인
Opticap® XLT 30
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Opticap®
파라미터
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
기술
prefiltration: suitable
길이
87.1 cm (34.3 in.)
카트리지 공칭 길이
30 in. (75 cm)
여과 면적
2.5 m2
입구 연결 직경
1.5 in.
입구에서 출구 너비(W)
15.2 cm (6.0 in.)
출구 연결 직경
1.5 in.
불순물
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
중량 추출물
≤165 mg/capsule
Matrix
Milligard®
공극 크기
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
입력
sample type liquid
피팅
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특징 및 장점
포장
기타 정보
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
규격
제조 메모
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
분석 메모
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3