주요 문서
KVGLA3FTT1
Millipore
Durapore® 0.22 µm, Opticap® XLT Capsule
Opticap® XLT 30
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
material
PVDF membrane
silicone O-ring
Quality Level
무균
non-sterile
멸균 적합성
autoclavable compatible
제품 라인
Opticap® XLT 30
특징
hydrophilic
기술
sterile filtration: suitable
길이
34.3 in.
너비
6.0 in.
여과 면적
2.1 m2
Matrix
Durapore®
공극 크기
0.22 μm pore size
피팅
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany