주요 문서
IT5SP0005
Millipore
Adapter Kit, 9/16 HB, 5/8 HB, 1/4 NPTM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151819
eCl@ss:
32031690
제조업체/상표
Integritest®
Quality Level
높이
0.5 in.
13 mm
너비
1 in.
깊이
3 in.
중량
8 oz
호환성
for use with INTEGRITEST® 5
저장 온도
2-30°C
법적 정보
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany