제조업체/상표
Integritest®
Quality Level
높이
152 mm
6 in.
너비
6 in.
깊이
6 in.
중량
65 oz
호환성
for use with INTEGRITEST® 5
저장 온도
2-30°C
법적 정보
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany