주요 문서
IT5SP0002
Millipore
IT5 Spare, 3/8" Barb Filter Test Accessory Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151819
eCl@ss:
32031690
제조업체/상표
Integritest®
Quality Level
높이
102 mm
4 in.
너비
8 in.
깊이
6 in.
중량
16 oz
호환성
for use with INTEGRITEST® 5
저장 온도
10-30°C
법적 정보
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany