Key Documents
HNWP09000
Millipore
Nylon Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
동의어(들):
Nylon Net Filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
Nylon membrane
plain filter
white filter
설명
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Millipore
필터 직경
90 mm
공극 크기
0.45 μm pore size
배송 상태
ambient
일반 설명
Filter Code: HPWP
애플리케이션
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter