주요 문서
HEMF45205
Millipore
Polyethersulfone (PES), hydrophilic
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone
Quality Level
Grade
for separation
설명
Filter code HEMF
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
파라미터
24 mL/min-cm2 water flow rate at 13.5 psi
여과 면적
20 cm2
멤브레인 크기
20 cm × 20 cm
두께
143 μm
Matrix
Express PLUS
공극 크기
0.45 μm
버블 포인트(bubble point)
16.1 psi
일반 설명
HEMF is a 0.45 μm pore sizePES membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.45 μm in size.
법적 정보
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany