주요 문서
GF53
Sigma-Aldrich
Anti-Tissue Plasminogen Activator (Ab-1) Mouse mAb (GMA-043)
liquid, clone GMA-043, Calbiochem®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
GMA-043, monoclonal
양식
liquid
미포함
preservative
종 반응성
human
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PLAT(5327)
일반 설명
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa tPA protein.
Recognizes the ~60 kDa tPA protein.
This Anti-Tissue Plasminogen Activator (Ab-1) Mouse mAb (GMA-043) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of Tissue Plasminogen Activator (Ab-1).
면역원
Human
purified human tissue plasminogen activator (tPA)
애플리케이션
ELISA (1-5 g/ml)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
포장
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
물리적 형태
In 150 mM NaCl, 10 mM sodium phosphate, 1% mannitol, pH 7.4.
재구성
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°).
분석 메모
Positive Control
Human tPA
기타 정보
Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Hartleib, J., et al. 2000. Blood96, 2149.
Wiman, B., et al. 2000. Arterioscler Thromb. Vasc. Biol.20, 2019.
Pourtau, J., et al. 1998. Blood Coagul Fibrinolysis9, 609.
Van, D.E., et al. 1995. Blood85, 3510.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable