주요 문서
FWMS01800
Millipore
PTFE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 18 mm, hydrophobic
동의어(들):
Milliseal Membrane Seal, PTFE, 18 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
특징
hydrophobic
제조업체/상표
Millipore
직경
18 mm
필터 직경
18 mm
두께
0.2 mm
Matrix
Milliseal
공극 크기
0.45 μm pore size
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Milliseal is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany