주요 문서
FR180380065
Sigma-Aldrich
K1-030 Blue COOH PS 10%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
13102026
Quality Level
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable