주요 문서
FALP15500
Millipore
PTFE Membrane Filter, 1.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 15.5 mm, hydrophobic
동의어(들):
Fluoropore Membrane Filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
특징
hydrophobic
제조업체/상표
Millipore
파라미터
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
직경
15.5 mm
필터 직경
15.5 mm
두께
≥100 μm
중량 추출물
≤0.5%
공극 크기
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
버블 포인트(bubble point)
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1.0 µm pore size, hydrophobic PTFE,15.5 mm membrane
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13