주요 문서
EP35
Sigma-Aldrich
GLP-1 (Active) ELISA Microtiter Plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NA.84
적합성
suitable for ELISA applications
Quality Level
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3