Key Documents
DVPP29325
Millipore
PVDF Membrane Filter, 0.65 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 293 mm, hydrophilic
동의어(들):
Durapore® Membrane Filter, 0.65 µm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Quality Level
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Durapore®
Millipore
필터 직경
293 mm
두께
125 μm
기질
Durapore®
공극 크기
0.65 μm pore size
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Filter Code: DVPP
Filter Type: Screen filter
애플리케이션
0.65 µm pore size, hydrophilic PVDF, 293 mm membrane
법적 정보
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13