Key Documents
CVGL72TPK48
Millipore
Durapore® 0.22 µm, Cartridge
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
material
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Quality Level
무균
non-sterile
멸균 적합성
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
제품 라인
Durapore®
특징
hydrophilic
기술
sterile filtration: suitable
길이
20 in.
너비
2.7 in.
여과 면적
1.38 m2
기질
Durapore®
공극 크기
0.22 μm pore size
카트리지 코드
Code 7
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany