주요 문서
CVGB72TP
Millipore
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Cartridge
pore size 0.22 μm, Code 7
동의어(들):
Durapore® CVGB Cartridge Filter 20 in. 0.22 µm Code 7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
27293007
material
PVDF
Quality Level
무균
non-sterile
멸균 적합성
steam-in-place compatible
제품 라인
Durapore®
특징
hydrophobic
제조업체/상표
Durapore®
기술
sterile filtration: suitable
길이
20 in.
너비
2.7 in.
카트리지 공칭 길이
20 in.
여과 면적
1.38 m2
Matrix
Durapore®
공극 크기
0.22 μm pore size
카트리지 코드
Code 7
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Device Configuration: Cartridge
기타 정보
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
법적 정보
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany