주요 문서
CRK1F3006
Millipore
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 0.1 µm Code F
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
PE seal
polypropylene
Quality Level
설명
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
무균
(Do not autoclave)
특징
hydrophilic
파라미터
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
카트리지 공칭 길이
30 in. (75 cm)
직경
7.0 cm (2.75 in.)
불순물
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
공극 크기
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm
카트리지 코드
Code F (double open end w/flat gaskets)
분석 메모
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥15 L
≤50 mg after 24-h soak in water