주요 문서
CP2073006
Millipore
Lifegard 2.0 µm nominal, Cartridge
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
material
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
polypropylene support
silicone O-ring
무균
non-sterile
멸균 적합성
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
제품 라인
Lifegard
특징
hydrophilic
기술
prefiltration: suitable
길이
30 in.
너비
2.7 in.
여과 면적
1.38 m2
기질
Lifegard
공극 크기
2.0 μm nominal pore size
카트리지 코드
Code 7
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany