주요 문서
CFMQ18501
Milli-Q
Photooxidation UV Lamp
For use with Milli-Q® Plus (1989-1996) systems
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
포장
pkg of 1 unit
호환성
for use with Milli-Q® Plus
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Replacement UV Lamp for photooxidation of organic compounds, used with Milli-Q® and Milli-Q® Plus (1989-1996) systems.
법적 정보
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany