주요 문서
CDRCHKIT4
Milli-Q
Reverse Osmosis Cartridge
For water purification by reverse osmosis (RO)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
특징
removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules
포장
pkg of 1 unit
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Reverse Osmosis membrane removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules.
애플리케이션
Water Purification by Reverse Osmosis (RO)