주요 문서
CDEXP0LUV
Milli-Q
Polishing Cartridge
For Milli-Q® UV system
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
포장
pkg of 1 unit
호환성
for use with Milli-Q® Plus
배송 상태
ambient
일반 설명
For Milli-Q UV system
특징 및 장점
The purification method involves the use of ion-exchange resins and activated carbon.
법적 정보
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany