주요 문서
CBS10GM
Sigma-Aldrich
SUPER CHEMIBLOCK HETEROPHILE BLOCKING AG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
Quality Level
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable