Key Documents
CB1048
Sigma-Aldrich
Anti-TNNI2 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
동의어(들):
Anti-Troponin I2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
liquid
미포함
preservative
종 반응성
human, mouse
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TNNI2(7136)
일반 설명
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~25-27 kDa TNNI2 protein.
Recognizes the ~25-27 kDa TNNI2 protein in mouse spleen tissue.
This Anti-TNNI2 Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of TNNI2.
면역원
Full-length, human TNNI2 (aa 1-182)
Human
애플리케이션
Immunoblotting (1-5 g/ml)
경고
Toxicity: Regulatory Review (Z)
물리적 형태
In PBS, pH 7.2.
재구성
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
분석 메모
Negative Control
293T cells
Positive Control
Mouse spleen tissue
기타 정보
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable