주요 문서
CB1042
Sigma-Aldrich
Anti-GSN Mouse mAb (3G5)
liquid, clone 3G5, Calbiochem®
동의어(들):
Anti-Gelsolin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3G5, monoclonal
양식
liquid
미포함
preservative
종 반응성
human
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GSN(2934)
일반 설명
Anti-GSN, mouse monoclonal, clone 3G5, recognizes the ~75 kDa GSN protein in HeLa cells and human tonsil tissue. It is validated for use in ELISA, WB, and IHC (paraffin sections).
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~75 kDa GSN protein.
Recognizes the ~75 kDa GSN protein in HeLa cells and human tonsil tissue.
면역원
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 673-783 human GSN, expressed as a GST fusion protein.
애플리케이션
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (1 g/ml)
경고
Toxicity: Regulatory Review (Z)
분석 메모
Positive Control
HeLa cells, Human tonsil tissue
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable