Key Documents
BVSP1205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Superhydrophobic
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
material
PVDF
Quality Level
Grade
for separation
설명
Filter code BVSP
Superhydrophobic
무균
non-sterile
특징
hydrophobic
파라미터
≥1.02 air flow rate (slpm/cm2 at 1 psig)
기술
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
여과 면적
400 cm2
멤브레인 크기
20 cm × 20 cm
두께
≥90 μm × 140 μm
공극 크기
1.2 μm