주요 문서
AP322750S
Millipore
WOVEN MESH SPACER 275MM 100PK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
material
PET
plain filter
white filter
특징
hydrophilic
필터 직경
275 mm
일반 설명
Filter Code: AP32
Filter Type: Net filter