주요 문서
AP2525725
Millipore
PREFLTR THICK 257MM 25/PK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
material
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
Quality Level
특징
hydrophilic
파라미터
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
필터 직경
257 mm
두께
1 mm
공극 크기
2.0 μm pore size
90 % porosity
일반 설명
Filter Code: AP25
Filter Type: Depth filter