주요 문서
AP1529325
Millipore
PREFLTR AP15 293MM 25/PK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
material
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Quality Level
특징
hydrophilic
파라미터
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
필터 직경
293 mm
공극 크기
1.0 μm pore size
90 % porosity
배송 상태
ambient
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13